Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (9)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Flow-metre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/51/18945251.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Sorter efter:
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   These paddle wheel flow indicators give a clear visualisation of the flow rates of liquids or gas in tubing.
Varenummer: (229-0576)
Leverandør:  KARTELL
Beskrivelse:   Flowindikatorer fremstillet i Styren-acrylnitril (SAN), som giver en klar optisk indikation af flowet, da den hastighed, med hvilken kuglen roterer, e...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (229-0577)
Leverandør:  KARTELL
Beskrivelse:   Flowindikatorer fremstillet i Styren-acrylnitril (SAN) som giver en klar optisk indikation af flowet, da den hastighed, med hvilken skovlhjulet rotere...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Accutek flow meters are designed for precise metering of corrosive and/or ultrapure fluids and to minimise entrapment areas.
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
Varenummer: (BRND134080)
Leverandør:  Brand
Beskrivelse:   Transparent styrene acrylonitrile (SAN) useful device to optimise cooling water flow during distillation and reduce water consumption.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (PERCN9307029)
Leverandør:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   This portable flow meter allows for real-time flow measurements.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (HYPE66002-010)
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Specifically designed for use with GC systems, this flow meter measures the volumetric flow of any gas.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 18
  1  2  3  Næste