Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (20)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Mortere med pistiller
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/69/18989569.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mortar with pestle, VWR®, Agat, 10 ml, Ø: 50 mm, Ø indv.: 40 mm
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mortar with pestle, Agat, 160 ml, Ø: 110 mm, Ø indv.: 90 mm, Dybde: 40 mm
Leverandør:  Brand
Beskrivelse:   Mortar with pestle, Melamin-formaldehyd, Højde: 90 mm, Ø: 150 mm
Varenummer: (39791.KT)
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (39792.KT)
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Beskrivelse:   Mortar and pestle made of stainless steel.
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   Mortere med pistiller, Sterilt sæt, Nunc™, HDPE
UOM:  1 * 50 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste