Biofotometre UV/Vis, Genesys™ 10S
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
634-0591EA 56220 DKK
SPET840-209300 SPET840-209400
Biofotometre UV/Vis, Genesys™ 10S
  • Båndbredde for forbedret måling af nukleinsyre (ratio og koncentration)
  • Direkte proteinmåling ved 280 nm og 205 nm
  • Standardmåling af proteinkoncentrationer vha. Coomassie/Bradford; Lowry; modificeret Lowry; BCA; Pierce Micro-BCA og 660 protein-assays
  • Holder til 6 kuvetter til automatiserede multiprøveforsøg
Instrumentet er alsidigt og er udstyret med intuitiv og kraftfuld intern software med forudkonfigurerede metoder, som kan tilrettes og gemmes i en lettilgængelig og skræddersyet analyse.
Leveringsinformation: Leveres med en 6-positions kuvetteskifter, enkeltkuvetteholder, ekstra sikringer, USB-hukommelseskort, USB-kabel, støvdækken og betjeningsmanual.