D-Xylulose ≥95% i vandigopløsning
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM20830-10EA 1850 DKK
CAYM20830-10 CAYM20830-50 CAYM20830-1 CAYM20830-5
D-Xylulose ≥95% i vandigopløsning
D-Xylulose
D-Xylulose is a ketopentose, a monosaccharide containing five carbon atoms and a ketone functional group.
  • λmax: 278 nm
Formel: C₅H₁₀O₅
Molekylvægt: 150,13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00065958
CAS-nummer: 551-84-8