Digitalt termohygrometer, Traceable®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-1674EA 775 DKK
VWRI620-1674
Digitalt termohygrometer, Traceable®
Dette termohygrometer, trådløs, der kan aflæses fra op til 30 meter (433 Mhz), kan også modtage og vise data fra op til tre fjernmoduler. De kan tilsluttes én basisenhed, som viser temperaturen og fugtigheden for basisenheden og de tre forskellige fjernmoduler.
  • Data transmitted every 30 seconds
  • Trend indicators: Rising or falling
  • Maximum/minimum display
  • Audible alarms on modules
  • Jumbo digits
  • IP 20
Certificeringer: Traceability to standards provided by NIST. Compliance with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Leveringsinformation: Supplied with remote sensor module and Traceable® certificate of calibration.
RH: Relativ luftfugtighed