Du Søgte efter: Microtomer
Skæring til tynde prøveplader, der er nødvendige til rutinemikroskopiske undersøgelser. Mikrotomer bruger stål-, glas- eller diamantblade baseret på prøven og hårdheden. Vælg mellem håndholdte og fastmonterede mikrotomer. Kan indstilles til at skære præcise tykkelser og præcist i sektionen til at opfylde specifikke testbehov.
Skæring til tynde prøveplader, der er nødvendige til rutinemikroskopiske undersøgelser. Mikrotomer bruger stål-, glas- eller diamantblade baseret på prøven og hårdheden. Vælg mellem håndholdte og fastmonterede mikrotomer. Kan indstilles til at skære præcise tykkelser og præcist i sektionen til at opfylde specifikke testbehov.
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: LEICA HISTOLOGY
Beskrivelse: With these blades it is easy to section a wide range of tissues. Edge encourages immediate ribboning. Premium edge geometry with 35° angle, so no adju...
Varenummer: (720-1964)
Leverandør: Slee
Beskrivelse: The CUT 4062 is a manual rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to provide the ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (631-0545)
Leverandør: Slee
Beskrivelse: The CUT 6062 is a fully automated rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to pro...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (631-0561)
Leverandør: Slee
Beskrivelse: The MEV floorstanding cryostat features convenient operation and a modern rotary microtome with motorised μm advance/return. The space-saving design i...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Slee
Beskrivelse: This instrument is equipped with a fully automatic rotary microtome with extremely high mechanical stability, tolerance-free roller guides, and state ...
Varenummer: (631-0542)
Leverandør: Slee
Beskrivelse: The CUT 5062 is a semi-automated rotary microtome designed for paraffin sections.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (PERS72-0114-0000)
Leverandør: PERSONNA MEDICAL
Beskrivelse: Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
UOM: 1 * 50 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom