Theophylline-7-acetic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO459250250EA 198 DKK
ACRO459250250 ACRO459251000 ACRO459255000
Theophylline-7-acetic acid 98%
Theophylline-7-acetic acid
Formel: C₉H₁₀N₄O₄
Molekylvægt: 238,20
Smeltepunkt: 270 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022832
CAS-nummer: 652-37-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 268 to 272 °C
HPLC ≥97.5 %