Eddikesyre ≥80% (v/v) in water
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO456860250EA
2230
DKK
ACRO456860250
ACRO456860050
Eddikesyre ≥80% (v/v) in water
Eddikesyre
Formel:
H₃CCOOH Molekylvægt: 60,05 g/mol Flammepunkt: >60 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-nummer: 64-19-7 UN nummer: 2790 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Solution |
Density | 1.067 to 1.071 kg/l |
Titration with NaOH | 79.0 to 81.0 % v/v |