3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO457430250EA 2050 DKK
ACRO457430250
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Formel: C₅H₁₃NO
Smeltepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059847
CAS-nummer: 26734-09-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %