2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO455870050EA 3980 DKK
ACRO455870050
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
Molekylvægt: 197,96 g/mol
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436034
CAS-nummer: 603122-84-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %