tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO454620050EA 1400 DKK
ACRO454620050 ACRO454620010
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₃N₃O₂
Molekylvægt: 229,32 g/mol
Kogepunkt: 198 °C
Smeltepunkt: 36…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683049
CAS-nummer: 192130-34-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %