2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO449980050EA
10650
DKK
ACRO449980050
ACRO449980010
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formel:
C₇H₄ClN Molekylvægt: 137,5664 g/mol Kogepunkt: 373 °C (760 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13189742 CAS-nummer: 945717-09-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light brown to green Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |