Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO449680010EA 974 DKK
ACRO449680010 ACRO449680050
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173414
CAS-nummer: 77173-67-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %