Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (4)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Elektrodeholdere
14  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (662-1169)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Elektrodearmen kan bevæges jævnt i de fleste retninger og kan på sikker vis rumme op til tre elektroder i de valgte positioner. Fingergrebsstyring hæv...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (241-0114)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Til to elektroder.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (662-0412)
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   Bordstativ med fleksibel elektrodeholder. Velegnet til pH-komboelektroder og temperatursensorer.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (662-1155)
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (HACH809-206)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   With its electrode arm that can move freely in all directions, this stand can hold up to four electrodes and a delivery tip. Easy to move from one sam...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (EUTEECPHELSTDC)
Leverandør:  EUTECH
Beskrivelse:   This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Orion
Beskrivelse:   This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Orion
Beskrivelse:   This vertical stand with electrode holder can be used as a station for sample containers and vertical adjustment of electrodes.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste