Du Søgte efter: Blækpenne
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (HECH41182010)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Diamantpen, Applikation: Glas
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: OUTILS RUBIS SA
Beskrivelse: Diamond pen, straight tip, Applikation: Glas
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Diamond tip in metal holder.
Varenummer: (MARI6120300)
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: For permanent labelling of microscope slides and other glass products. Indelibly engraved markings comply particularly with the guidelines of GLP.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Heavy-duty soft tip disposable pen cornes in several colours and write on glass, metal, ceramics, plastics, paper etc. The oil-based marking paint res...
Varenummer: (HAMMHSB780-01)
Leverandør: HAMMACHER KARL
Beskrivelse: Diamond for writing on glass.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (817-1135)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: It can be used to correct or write on wet labels that were kept in a water bath, in liquid nitrogen or in a freezer at 0 °C. Can be also used on dry p...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (811-0105)
Leverandør: KRAUS & WINTER GMBH
Beskrivelse: Diamond pen with octahedral tip and wooden grip for glass working.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom