n-Hexan, dehydreret (max. 0,003% H₂O)
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under inert gas.
85819.269EA
464
DKK
85819.269
85819.230
n-Hexan, dehydreret (max. 0,003% H₂O)
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekylvægt: 86,18 g/mol Kogepunkt: 69 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –94,3 °C Massefylde: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –22 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN nummer: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99-100 % |
Color (APHA, Pt-Co) | 0-10 |
Water (KF) | 0-0.003 % w/w |
Acidity (as Acetic acid) | 0-0.001 % |
Residue after evaporation | 0-0.0005 % w/w |