Vil du logge ind igen?
Human plasma from peripheral blood
Leverandør: HemaCare
Plasma is the liquid component of blood in which the blood cells in whole blood are normally suspended. Important elements in plasma include albumin, coagulation factors, fibrinolytic proteins, immunoglobulins, and other proteins.
Human peripheral blood plasma is collected in FDA-registered collection centres following cGMP and cGTP collection guidelines from IRB consented healthy human volunteer donors. The plasma is separated from whole blood which has been collected in a CPD collection bag or EDTA specimen tubes. Plasma can be provided in fresh or cryopreserved format.
Storage at −80 °C.
Advarsel: Research use only and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices.
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Peripheral blood plasma, cryopreserved, 2 ml 2 ml PB006C-1
Peripheral blood plasma, cryopreserved, 5 ml 5 ml PB006C-2
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal