Vil du logge ind igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
  • kriterier
    • På lager (54)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Protein oprensnings medie
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"188"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Sephadex™ G-25 is well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange in industrial applications.
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Sephadex™ G-15 is a well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of peptides and small biomolecules >1500 molecular we...
UOM:  1 * 100 g
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Streptavidin Sepharose™ High Performance is an affinity chromatography medium designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinyl...
UOM:  1 * 5 ml
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   CNBr-activated Sepharose™ 4B is pre-activated media used for coupling antibodies or other large proteins containing -NH₂ groups to the Sepharose™ medi...
UOM:  1 * 15 g
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Ni Sepharose™ 6 Fast Flow is bioprocessing medium which is composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a chelating ligand immobilised to t...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Calmodulin Sepharose™ 4B is calmodulin immobilised by the CNBr method to Sepharose™ 4B. Calmodulin is a highly conserved regulatory protein found in a...
UOM:  1 * 10 ml
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Glutathione Sepharose™ 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 188
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste