Vil du logge ind igen?
Anti-SPHK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Leverandør: ProSci Inc.
Sphingosine kinase (SPHK) phosphorylates sphingosine to form a bioactive lipid mediate, sphingosine 1-phosphate (S1P or SPP). S1P is a novel lipid messenger with both intracellular and extracellular functions. Intracellularly, it regulates proliferation and survival while extracellularly it is a ligand for EDG 1. Expression of SPHK1 and subsequent production of S1P promotes the G1-S transition, protects cells from apoptosis, stimulates migration and angiogenesis, and induces tumor formation in mice.
SPHK1 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SPHK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
50 µg 50 µG PRSI48-206
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol SPHK1
Antigen name Sphingosine Kinase 1
Reactivity Human, Gorilla
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms SPK1., SK1, SPHK, SPK, SPK 1, SPHK 1, SK 1, sphingosine kinase 1
Immunogen SPHK1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of SPHK1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING