Vil du logge ind igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Immersions olier
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/44/12/22474412.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Immersion media are used in conjunction with immersion objectives and are located between the surface of the specimen and the lens of the microscope. ...
Varenummer: (630-1808)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Immersion oil is used to increase microscope resolution.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (A3494.0500)
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Biochemical grade immersion oil for microscopy.
UOM:  1 * 500 ml
Varenummer: (MOTI1101001300011)
Leverandør:  MOTIC
Beskrivelse:   Accessory, Immersion oil (5 ml)
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (OLYMN5218600)
Leverandør:  OLYMPUS OPTICAL
Beskrivelse:   [EN]OIL IMMERSION IMMOIL-8CC1-2 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ZEISS
Beskrivelse:   Chemical accessory, Flaske 500 ml immersionsolie
Leverandør:  APPLICHEM GMBH
Beskrivelse:   This fluorescence-free immersion oil for microscopy is highly UV-permeable and free of PCB's.
Varenummer: (630-0340)
Leverandør:  ZEISS
Beskrivelse:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
UOM:  1 * 20 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8