Du Søgte efter: Legeringer og metalmalmstandarder
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (12242-1EA)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Tin-base solder (lead free)
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: ELTRA GMBH
Beskrivelse: Kulstofkalibreringsstandard (0,33 % S; 81,4 % C)
Varenummer: (PROOIMZ-172)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: Tool steel, 40×40 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: Nickel, three 50,8 mm pieces (354 °C)
Varenummer: (PROONIST-68C)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: This standard reference material is in the powder form intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental ...
UOM: 1 * 100 g
Varenummer: (PROONIST-334)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: Grey cast iron (carbon + sulfur), NIST-334
UOM: 1 * 150 g
Varenummer: (PROONIST-107C)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: NIST-107C, cast iron (Ni-Cr-Mo)
UOM: 1 * 150 g
Varenummer: (PROONIST-182)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: This reference standards are intended to use in checking the accuracy of assay methods. These are supplied in fine powder form.
UOM: 1 * 45 g
Varenummer: (PROONCSHC15601)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: Ferrotitanium, NCS
UOM: 1 * 50 g
Varenummer: (PROONIST-C1285)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: LA steel (A242) (mod.), NIST-C1285
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (PROONCSDC29114)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: Lead-zinc ore
UOM: 1 * 50 g
Varenummer: (PROONIST-1764A)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: This reference material is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental analysis and in calibration of those methods.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom