Du Søgte efter: Stænger
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Schott AG
Beskrivelse: Made of AR®-Glas.
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: AR®-Soda-lime glass.
Varenummer: (BRND90470)
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Rod for sample dippers, Forlængerstang til prøveøse, 600 mm lang
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (KAVA271070000)
Leverandør: Kavalier
Beskrivelse: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 15,6 kg
Varenummer: (KART2652)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: High impact PS, white.
UOM: 1 * 500 Items
Leverandør: HILGENBERG GMBH
Beskrivelse: Glass rods are made of borosilicate glass 3.3.
Leverandør: FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: DURAN®, borosiicate glass.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom