Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (9)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Ultra Low Temperature Freezers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These upright freezers have been designed for sample protection and ease of use. All upright freezers feature a convenient, eye-level control and moni...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These chest freezers have been designed for sample protection and ease of use.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These upright freezers have been designed for sample protection and ease of use.
Leverandør:  Binder
Beskrivelse:   ULTRA.GUARD™ fryser med ultralav temperatur i UF V-serien sikrer langtidsopbevaring af prøver ved temperaturer op til −86 °C. Hovedanvendelsesomr...
Leverandør:  THERMO BRAND
Beskrivelse:   These freezers ensure ultimate protection and optimum capacity of most critical samples by having thermal performance, safety and security. Designed w...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Heraeus
Beskrivelse:   Peek Line series freezers (HFU-T upright freezers) with vacuum panel insulation, offering increased storage capacity with the same footprint and outst...
Leverandør:  Heraeus
Beskrivelse:   Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HLE Series ultra-low freezers feature four upright models, maximizing storage capacity from 30 000 up to 60 000 2ml via...
Leverandør:  Heraeus
Beskrivelse:   Thermo Scientific™ TSX Series ultra-low freezers, high-performance freezers are designed with features that support sustainability objectives without ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 15
  1  2  Næste