VWR®, Centrifugerør, metalfri
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
525-0463EA 2290 DKK
525-0463 525-0460
VWR®, Centrifugerør, metalfri
Rør Centrifugerør
PP, conical, with natural HDPE flat cap with integral seal.
  • Available in two sizes with natural flat cap with integral sealing for easy labelling
  • Tubes and caps are made of ultra-high purity CFR 21 compliant resins
  • Printed graduation marks and large white writing area
  • Sustainable design based on virgin resins
Ideel til miljøformål som vandanalyse og andre anvendelser, hvor rør udgør en potentiel fare for kontaminering af prøver. Rør er certificeret frie for meget kritiske metalliske sporstoffer ned til mindre end 1 ppb.
Certificeringer: Manufactured in a Class 100000 room environment.
Emballering: Rør, der er pakket i bulkposer, leveres med 50 rør pr. pose, 10 poser pr. kasse. SBS-genanvendelige rackpakkede rør leveres med 25 rør pr. rack, 2 racks pr. pakke, 10 pakker pr. kasse.