Benedict's reagens til påvisning af sukker i urinen
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
230045REA 1090 DKK
230045R
Benedict's reagens til påvisning af sukker i urinen
Benedict's reagens
Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
MDL Number: MFCD00146068
CAS-nummer: 63126-89-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
S.G. @ 20°C 1.192 - 1.195
Dextrose Test Positive Reaction
Thiocyanate Test Negative Reaction