Du Søgte efter: Skalpelhåndtag
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: These acrylic craft knife handles have a stainless blade fitting.
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Stainless steel.
Varenummer: (SWAN5398)
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: This stainless steel handle is designed to assist the OR nurse with safe and easy blade attachment and removal before, during and after the procedure....
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Rustfrit stål.
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Bulbous stainless steel handles for surgical scalpel blades. Individually sleeved.
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: These handles and blades are ideal for artwork, craft work and modelling.
Varenummer: (233-5461)
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Stainless steel, non sterile.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SWAN1235)
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Handle made from impact resistant PS.
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: The heavy duty handles are made from stainless steel.
Varenummer: (SWAN6061)
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (233-8601)
Leverandør: BRESCO AB
Beskrivelse: Scalpel handles for replaceable blades. Made of stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse: Scalpel handles made from stainless steel.
Leverandør: AESCULAP AG & CO
Beskrivelse: Scalpel handle, Aesculap®, Kulstofstål, No. 3, Til: Blades 10 - 15, 40, 42, Længde: 225 mm, Scalpel handle, long, carbon steel
Leverandør: HAMMACHER KARL
Beskrivelse: Stainless steel.
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse: Scalpel handle, Ikke steril, No. 4, Til: Blades (No. 20/21/22/22a/23/24/25/26/27), Scalpel handle
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom