Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (47)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Adhæsionsobjektglas
24  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/04/18709504.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Superfrost Plus slides are specially treated for frozen tissue sections.
Varenummer: (631-0107)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These slides are coated with a permanent adhesive and provide excellent cell and tissue adhesion.
UOM:  1 * 72 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Silane (aminoalkylsilane) coating provide permanent adhesion, which can bind the tissue sections to the glass slides with a sticky surface.
UOM:  1 * 2.500 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Silane-coated (aminoalkylsilane) glass slides producing a sticky surface, which can bind the tissue sections to the glass.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Microscope slides recommended for hematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopathology...
Leverandør:  Menzel
Beskrivelse:   Adhærerende objektglas sikrer en god elektrostatisk tiltrækning af cytologiske prøver, frosne sektioner af væv eller af formaldehydfikserede sektioner...
Leverandør:  Menzel
Beskrivelse:   These slides come with a light opaque coating in standard colours.
Leverandør:  Menzel
Beskrivelse:   The Superfrost Plus slides hold tissue sections without the need for expensive coating steps.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 24
  1  2  3  Næste