Øjenskyllestationer med 2 flasker
Leverandør: Plum Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
118-1702EA 493 DKK
118-1702 118-1705
Øjenskyllestationer med 2 flasker
Førstehjælpsudstyr Øjenskylningsstationer
Fås enten som åben station eller lukket vægkasse med 2×500 ml Plum øjenskyllevæske.
  • Kan nemt monteres tæt på arbejdsstedet
  • Udstyret med spejl og tydelige instruktioner for at sikre hurtig og korrekt skylning i ulykkestilfælde
  • Den åbne station er ikke egnet til meget støvede eller beskidte arbejdsmiljøer
Skylleperiode: Cirka 10 minutter
B×D×H, åben station: 230×80×290 mm
B×D×H, station i kasse: 227×110×265 mm