Øjenskyllestationer med 1 flaske
Leverandør: Plum Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
118-1701EA 247 DKK
118-1701
Øjenskyllestationer med 1 flaske
Førstehjælpsudstyr Øjenskylningsstationer
Vægmonteret station med piktogram og 1×500 ml øjenskyllevæske Særligt velegnet til arbejdspladser, hvor øjenskylning skal ske øjeblikkeligt på stedet.
Skylleperiode: Cirka 5 minutter
B×D×H vægholder: 80×57×35 mm
B×D×H piktogram: 90×3×300 mm