Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (55)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Spild materialer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/26/18989826.jpg
Vælg mellem en række stationære systemer og håndholdte aftørringsenheder, der har til formål at holde dit laboratorierum rent efter spildt kemi eller afrømning. Valgmulighederne omfatter væskeholdige spildbakker og tørringsholdere til brug under pipettering, måling eller blanding samt holdbare og modstandsdygtige puder og håndklæder, formuleret til at være absorberende til hurtigoprydning af spild. Det effektive design absorberer væsker hurtigt for at efterlade arbejdsområderne rene og tørre mod bedre sikkerhed. Alle produkter er designet til daglig brug eller speciel laboratorie- og prodiktionsbrug med minimal vedligeholdelse.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"177"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Til absorption af syrer, alkalier eller solventer.Takket være den store overflade absorberer pulveret en meget stor væskemængde. Væsker med lav viskos...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Chemizorb Granules er et grovkornet materiale baseret på silikater og mineraler (kornstørrelse > 1 mm (95 %), bulkdensitet ca. 400 kg/m³).
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Chemizorb® kviksølv er et alt-i-et sæt af reagenser og tilbehør til sikker og komplet fjernelse af kviksølvdråber og sporstoffer af kviksølv.
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Chemizorb Hydrofluoric Acid (HF) is a powder mixture consisting of a synthetic copolymer as the absorbent, a calcium salt as a neutraliser and precipi...
UOM:  1 * 1 kg
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Chemizorb H+ is a granulate mixture that consists of a mineral co-polymer absorbent, an alkaline neutraliser, and a pH indicator. The neutralisation ...
Varenummer: (1.01596.1000)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Chemizorb Alkalis is a powder mixture that consists of a mineral co-polymer as the absorbent, an acidic salt as the neutraliser, and a pH indicator.
UOM:  1 * 1 kg
Varenummer: (121-1050)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Spildsættet er velegnet til farlige væsker.
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other acciden...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 177
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping