Florisil bulk packing material, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Leverandør: Avantor®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J.T.Baker®
7061-00EA 424 DKK
7061-00
Florisil bulk packing material, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Kromatografi sorbenter SPE Sorbenter
SPE sorbent for oprensningskolonner. Egnet for fastlæggelse af hydrocarbonolie indeks i henhold til ISO 9377-2 og NEN 5733.