Extraction stations, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J.T.Baker® BAKERBOND®
8094-06EA 0 DKK
8094-06 8095-06
Extraction stations, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Manifolder
BAKERBOND Speedisk® udvidet ekstraktionsstation kan benyttes i reservoir, inverterede eller fjernbetjente prøvefødningsfunktioner. Den inkluderer en seksports vakuummanifold og det nødvendige tilbehør for understøttelse af ekstraktion af analytter med BAKERBOND Speedisk® laminære ekstraktionsdiske.
Manifolden har en rektangulær form og separation af porte der tillader seks, 1 L prøvebeholdere side om side. Hver vakuumport har en individuel lukke ventil.
Leveringsinformation: Including extraction station, two remote sample adapters, two collection chambers and two vials, six reservoirs of 185 ml.