XE-difference styringer
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J.T.Baker®
3733.EA 274 DKK
3733. 3732. 3731.
XE-difference styringer
Kliniske diagnose systemer Clinical Reagents and Kits
XE-difference styring er et treniveaus fuldblods kontrolpræparat for brug i hemocytometri for overvågning af daglig nøjagtighed og præcision af celleanalysatorer og manuelle analyseprocedurer.
  • Composed of human RBC, mammalian WBC, and platelets
  • Cells are suspended in a plasma like fluid
  • Labeled with a barcode used for the automatic QC mode
Velegnet til brug i Sysmex XE 2100 XS, 1000i og XT 1800/2000 analysatorer.
Leveringsinformation: Supplied with assay values sheets.