Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Leak detektions systemer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/20/21655220.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sorter efter:
Varenummer: (HYPE66002-001)
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (PERCN9306089)
Leverandør:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (TEST0632.3162)
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (TEST0563.3165)
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (TEST0632.0316)
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (151-0208)
Leverandør:  DRAEGER
Beskrivelse:   A small heating element in the device head heats an alcohol mixture with a high molecular weight and density similar to air.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (151-0187)
Leverandør:  DRAEGER
Beskrivelse:   This air flow indicator for special applications can be used in all operations relating to draught detection.
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 11
  1  2  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING