Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (17)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Celledyrkningssupplementer og additiver
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
VWR har supplementer til cellekultur medier for at optimere et medie med henblik på hurtig og optimal vækst. Med et bredt udvalg af cellekultur, supplementer, og additiv koncentrationer, som tilbydes en garanti for kompatibilitet med selv følsomme medie når sammensætninger er optimal.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"86"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Yeast extract is the water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Trypsin, 2.500 U/mg, krystaller, proteomik kvalitet
UOM:  1 * 1 g
Leverandør:  Biowest
Beskrivelse:   Trypsin is a porcine pancreas-derived enzyme that is commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and ...
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Corning® Matrigel® Matrix, phenol red-free is recommended for assays which require colour detection (i.e. fluorescence). Corning® Matrigel® Basement M...
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Collagen I findes i det meste væv og organer, dog allermest i dermis, sener og knogle Anvendt som en tynd belægning i celle- og vævsdyrkninger er det ...
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Corning® Matrigel® basalmembran-matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat, der er udvundet af et Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumo...
Varenummer: (X0557-100)
Leverandør:  Biowest
Beskrivelse:   Concentrated solutions of amino acids, vitamins or non essential amino acids can be added to a basal medium to enrich it and the resulting medium used...
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Corning® ITS Universal Culture Supplements contain insulin, human transferrin, and selenous acid, the three most universally essential components of d...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 86
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Næste