Ergosterol til fødevare analyse
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC13201500EA 557 DKK
EHERC13201500
Ergosterol til fødevare analyse
Ergosterol
Formel: C₂₈H₄₄O
MDL Number: MFCD00003623
CAS-nummer: 57-87-4