Ergosterol til fødevare analyse
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC13201500EA
665
DKK
EHERC13201500
Ergosterol til fødevare analyse
Ergosterol
Formel:
C₂₈H₄₄O Molekylvægt: 396,66 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003623 CAS-nummer: 57-87-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...