Du Søgte efter: Tællekamre
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (10228-0050)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Slides for use with VWR® automated cell counters.
UOM: 1 * 50 Items
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Total area of ruling: 9,0 mm².
Leverandør: NANOENTEK
Beskrivelse: Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Varenummer: (HECH40444702)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These counting chambers are suitable for blood tests and urine analysis.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Varenummer: (631-0928)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These counting chambers are used for special applications in lumbar fluid.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: This ruling is used for counting leukocytes, eosinophils and cells in cerebro-spinal fluid.
Varenummer: (HECH40447702)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (630-1507)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Counting chamber with cover glass and two counting areas.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Varenummer: (NANOEVH-020)
Leverandør: NANOENTEK
Beskrivelse: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HECH40450702)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HECH40452702)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Kova International
Beskrivelse: Designed to reduces pipetting errors and eliminate variable that could interfere with microscopic urinalysis (UA).
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom