Du Søgte efter: Håndbeskyttere
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (112-1981)
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: Denne varmebestandige håndbeskytter fremstillet af silikone beskytter hænderne under håndtering af varmt laboratorieudstyr.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (KART3915)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal rel...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This protector is made of durable silicone rubber which remains flexible from –57 to +260 °C.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: Hand protector made of silicone rubber.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: The cold and heat resistant HotGrip protectors are made of silicone rubber. They protect fingers and hands from burns and freezing when working with a...
Leverandør: FUNAKOSHI & CO LTD
Beskrivelse: Disse gribehandsker, der er fremstillet af fleksibel silikoneelastomer, kan bruges til at håndtere varme eller kolde genstande og til at bære dem over...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom