Kernetermometre, TD 10
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-1639EA 0 DKK
VWRI620-1639
Kernetermometre, TD 10
Disse håndholdte termometre leverer høj nøjagtighed.
  • Hurtig måling
  • Robust og stødsikker
  • 1-punkt certifikat om udført kalibrering på fabrikken (0 °C)
Probe af rustfrit stål.
Certificeringer: I overensstemmelse med IEC 584 - IP 55.
Leveringsinformation: Leveres med en klemmeholder, så termometret kan bæres sikkert i bæltet, og et udskifteligt 3 V CR 2032 lithium-batteri til ca. 100 timer ved kontinuerlig brug.