3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERCA10931620EA 588 DKK
EHERCA10931620
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
Formel: C₁₂H₂₀O
Molekylvægt: 204,31 g/mol
Kogepunkt: 279 °C
Massefylde: 0,946 g/cm³
Flammepunkt: 79 °C
MDL Number: MFCD00047655
CAS-nummer: 80-54-6
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Form Liquid