Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (7)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "moisture-analysers"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rugged compact instruments for moisture determination of raw materials and finished products in the food, cosmetics, dairy, pharmaceutical, chemical a...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Moisture balance that gives a user-friendly access to advanced applications and internal databases. Test results complete with graph of the full dryin...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Moisture balance that gives a user-friendly access to advanced applications and internal databases. Test results complete with graph of the full dryin...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Moisture balance that gives a user-friendly access to advanced applications and internal databases. Test results complete with graph of the full dryin...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Moisture balance that gives a user-friendly access to advanced applications and internal databases. Test results complete with graph of the full dryin...
Varenummer: (611-2888)
Leverandør:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   Easy to use, efficient, compact moisture analyser to give fast repeatable results with an improved user interface.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   Easy to use, efficient, compact moisture analysers to give fast repeatable results with an improved user interface.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   MA100 er den mest nøjagtige, fleksible og konfigurerbare model i rækken og er forsynet med et brugervenligt tastatur og program, som giver let adgang ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 25
  1  2  3  4  Næste