Du Søgte efter: Kølestativer
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Corning
Beskrivelse: These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench.
Varenummer: (BELAF189050050)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: PP
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Molded of grey high-impact polystyrene.
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: PC.
Leverandør: GLW
Beskrivelse: These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Varenummer: (DELTM-572)
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: PP, with clear lid.
UOM: 1 * 2 Items
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: Styrofoam, white
Varenummer: (KOEHA-1070)
Leverandør: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse: PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: SARSTEDT
Beskrivelse: Isofreeze® racks are for use as a pipetting and storage station for temperature sensitive applications like enzyme analyses, PCR or cell based assays....
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom