Celledyrkningskamre, Nunc™ EasyFill™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nunc™ EasyFill™
734-1445EA 2294.46 DKK
734-1445 734-1444 734-2710 734-1443 734-2242
Celledyrkningskamre, Nunc™ EasyFill™
Bioreaktorer
PS, sterile. EasyFill™ Cell Factory har en stor og en lille åbning i hver enhed, hvilket gør den fleksibel og brugervenlig. EasyFill Cell Factory forenkler processen mellem forskning i lille skala og GMP-produktion i stor skala. Det kan anvendes som det er, uden yderligere tilbehør, eller anvendes med plug and play-tilslutninger, så det går hurtigt at tilslutte slanger og filtre, hvilket nedsætter risikoen for kontaminering signifikant. EasyFill™-systemer fås med en, to, fire eller ti vækstkammerniveauer, som giver overfladearealer fra 630 til 6300 cm².
  • Alsidigt - den store åbning opfylder ønsket om at ophælde medie direkte, og den lille åbning er for dem, som har behov for et lukket, aseptisk, system til påfyldning og høst
  • Bygger bro mellem procesudvikling i lille skala og produktion i stor skala
  • Brugervenlig og klar til brug direkte fra æsken, intet behov for tilbehør
  • Højt udbytte og proceseffektivitet
  • Nunclon™Δ overfladebehandling for at fremme ensartet ydeevne mht. cellebinding og -deling i serum fri og serumholdige medier
B×L: 250×335 mm.
Leveringsinformation: Leveres sterile og klar til brug, til engangsbrug.