The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature control of small objects directly in the bath. The Pilot ONE® controller offers a brilliant 14,5 cm touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages plus USB and Ethernet connections.
- Pilot ONR® kan udskiftes og kan anvendes som fjernstyringsenhed (med datakabel som ekstraudstyr)
- Styreenheden kan opgraderes med yderligere funktioner på et hvilket som helst tidspunkt (med pakkerne Exclusive og Professional E-grade®), basisversionen omfatter 6 sprog (engelsk, tysk, spansk, italiensk og russisk)
- Displayets aflæsningsinterval er 0,1 °C, displayet kan brugertilpasses og vigtige oplysninger som fx indstillingspunkt, faktisk intern temperatur eller procestemperatur kan vises i et større format
- Kraftfuld tryk-/sugepumpe (VPC)
- Brugeren kan indstille visuelle og akustiske alarmer, som begrænser temperaturintervallet, samt programmere enheden til uovervåget start ved hjælp af ur- og kalenderfunktionerne
Maximum pump capacities:
27 L/min, 700 mbar, 22 L/min, 400 mbar (suction) for CC-200/202/205
25 L/min, 700 mbar, 18,5 L/min, 400 mbar (suction) for CC-300/304/308/315
Bestillingsoplysninger: Accessories included. There are also some optional accessories.
Advarsel: * Driftstemperaturområdet kan sænkes til −30 til +200 °C eller ** −20 til +300 °C
hvis der anvendes en ekstern køleenhed.
*** Med fortrængningsindsats.