Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Multiparameter Elektroder
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/74/18989574.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sorter efter:
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   En slank og praktisk føler til samtidig måling af ledningsevne, opløst ilt og temperatur. Til alle former for vandanalyseopgaver i laboratoriet o...
Varenummer: (EUTEECCOMBI03M)
Leverandør:  EUTECH
Beskrivelse:   Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (HACHLZW5059970002)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Beskrivelse:   Elektrode, multiparameter
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (JENW430231)
Leverandør:  Jenway
Beskrivelse:   Elektrode, multiparameter
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 7  af 7