Dry Shippers, DS-Serien
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
478-0305EA 0 DKK
VWRI478-0305 VWRI478-0317 VWRI478-0318 VWRI478-0319
Dry Shippers, DS-Serien
Dry shippers bruges til sikker transport af prøver ved lav temperatur.
Et hydrofobt absorberende materiale er monteret i indertanken. Efter mætning med flydende Nitrogen er tanken klar til transport af prøver ved cryogen temperatur, uden risko for spild af flydende Nitrogen.
Model DS-24 kan udstyres med ekstra absorberende patroner, der øger temperatur holdbarheden.
DS-24 leveres uden kanister, rack eller patroner ( købes separat)
Certificeringer: Certificeret : CE - Medical.
Dry Shippers er konforme med Air International Transport Regulations (IATA) for infectiuos material.