VWR®, Dewarkar til flydende nitrogen til opbevaring og transport, LD-serien
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
478-0292EA 11940 DKK
478-0292 478-0291 478-0293
VWR®, Dewarkar til flydende nitrogen til opbevaring og transport, LD-serien
Dewars og kryogene fartøjer
LD-seriens dewarkar i aluminium er særligt designet til opbevaring og transport (ikke på offentlige veje) af flydende nitrogen, og de er ideelle til de fleste opgaver i laboratoriet såvel som i industrien.
  • Lightweight, reliable and robust
  • Very easy to handle
The bigger units (LD-25, LD-35 and LD-50) are fitted with an NW50 Pneurop-flange for mounting a pressure head for LN₂ withdrawal.