VWR® BSS, Boksopbevaringssystem
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
478-0274EA 31640 DKK
478-0274
VWR® BSS, Boksopbevaringssystem
Dewars og kryogene fartøjer
BSS-seriens tanke tilbyder forskellige løsninger på opbevaring af rør eller strå i enten væske- eller gasfase. De har ekstrem god temperaturensartethed, også når der kun er 2 cm flydende nitrogen over rackets isolering (eller 5 cm over bunden af en BSS-5100). Tankene er fremstillet af en aluminumslegering med hals af fiberglas/epoxy. Superisolering med flere lag og højt vakuum på indersiden minimere fordampningen af nitrogen.
  • Ekstrem god temperaturensartethed
  • Låget kan også lukkes ved hjælp af en hængelås (undtagen BSS-5100 - Hængelås medfølger ikke)
Certificeringer: Certificering: CE - medicinsk.
Information om tilbehør: S70 controller: Temperature read out (1 point), automatic filling procedure (up to desired LN₂ level), visible and audible alarms (high/low temperature and level, and time-out fill error), one potential free contact (with programmable function) for external alarm.
The newly developed S170 controller offers maximum sample security and many features: Automatic filling procedure, temperature measurement (via two probes), regulation of liquid nitrogen level, providing visual and audible alarms (low level alarm, low level fill, normal level stop fill, high level alarm), position of the cover display (open/closed), management of the 'defog' function (for better visibility inside the vessel), RS485 interface enables complete management and control of the system via a PC (software included), four potential free contacts for connection to an in-house alarm system or to a telephone dialling system (four different alarm functions can be transferred).
Bestillingsoplysninger: Racks af rustfrit stål til standardbokse (25, 81 eller 100 rør) medfølger.
BSS-5100: Lagkage formede skuffer (til kryorør) eller cylindere (til bægre og strå) skal bestilles separat.