Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (13)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Rotorer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/66/18374066.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rotor, VWR®, Rotor for 6×1,5/2,0 ml tubes, 6000 min-1; 2000 ×g, Til: Galaxy mini centrifuge
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rotor, Replacement strip tube rotor, quick release, 4× (8×0,2 ml) PCR strip tubes, for white MiniStar centrifuge
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rotor, Replacement tube rotor, quick release, 8×1,5/2,0 ml tubes, for MiniStar blueline centrifuge
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rotor, VWR® MiniStar silverline, Rotor til stripsrør 8x1,5/2,0 ml, Til: MiniStar silverline
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rotor, T6AP Vinkelrotor, 8x50 ml, 4770×g, Til: CT6E / CT6EL
Varenummer: (521-1652)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rotor, VWR®, Rotor for 4×(8×0,2 ml) PCR strips, Til: MicroStar 12
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rotor, T15A62 vinkelrotor, autoklaverbar, med låg til biosikkerhedsapplikationer, 24x2 ml eller 0,5 ml rør, 21 500×g, Til: CT15E / CT15
Leverandør:  Heraeus
Beskrivelse:   Adapter, Heraeus®, Adapter for 1×15 ml conical tube, 17×121 mm, for use with rotor F13-14x50c
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Næste